Przejdź do
09878
Ammonium molybdate tetrahydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
243,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1235.86
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.26
EC Number:
234-320-9
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Grade:
reagent grade
Solubility:
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
243,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: molybdenum
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg, phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 360 nm in H2O at 0.05 M
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Application
  • In situ preparation of molybdenum-dioxide-incorporated carbonized silk fiber and its application in supercapacitors.: This study discusses the in situ preparation of molybdenum dioxide incorporated into carbonized silk fiber, demonstrating its potential applications in supercapacitors due to enhanced electrical properties and stability (Ji et al., 2022).
  • Constructing the Mo(2)C@MoO(x) Heterostructure for Improved SERS Application.: This paper presents the construction of a Mo(2)C@MoO(x) heterostructure, significantly improving surface-enhanced Raman scattering (SERS) applications due to its superior structural properties (Lai et al., 2022).
Other Notes
For the determination of phosphorus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M1019M1019A1343
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, 81.0-83.0% MoO3 basis
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, 81.0-83.0% MoO3 basis
description
meets USP testing specifications
assay
≥99.0% (T)
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
99.3-101.8% %
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 206.5 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
assay
≥99.0% (T)
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
99.3-101.8% %
solubility
H2O: 0.05 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 206.5 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.05 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium molybdate tetrahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?