Przejdź do
100-05A
Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry: CADMEC/HMVEC, dorosłe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
CADMEC/HMVEC stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji śródbłonka i chorób, zwłaszcza tych związanych z mikrokrążeniem i układem naczyń włosowatych. Wykazano, że HMVEC/CADMEC wykazują ekspresję vWF, CD36 i CD31, są w stanie pobierać DiI-Ac-LDL i wykazują pozytywną aktywność funkcjonalną poprzez adhezję leukocytów stymulowaną cytokinami.
Wybrane partie HMVEC zostały dodatkowo przetestowane w celu wykazania zależnej od stymulacji angiogenezy i kluczowych szlaków sygnałowych komórek śródbłonka (fosforylacja VEGFR, Akt, MAPK oraz ekspresja Tie2, eNOS, Axl i Etk/Bmx).
Application
Funkcja naczyń śródbłonka, sygnalizacja komórkowa, angiogeneza
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Cell Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z protokołem CADMEC/HMVEC Culture Protocol.
Other Notes
Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)