Unfortunately, the stability of this product in solution has not been determined.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2370,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
290,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
mol wt
316.37 g/mol
loss
≤2.5% loss on drying
color
faint gray to gray
mp
245-253 °C
solubility
H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot), NaOH: 1 N, H2O: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How long does 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt (product 10417-5G-F) remain stable after being dissolved in water, and at what temperature should this solution be stored?