Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Fibroblast
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Fibroblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.
Fibroblasty skórne są odpowiedzialne za produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej tworzącej tkankę łączną skóry i odgrywają kluczową rolę podczas gojenia się ran. HDF stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów fizjologii komórek i zostały wykorzystane w dziesiątkach publikacji naukowych, szczególnie tych związanych z biologią skóry i badaniami nad przeprogramowaniem/indukowaną pluripotencją. HDF zostały wykorzystane do stworzenia, wraz z ludzkimi synowiocytami, indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) przy użyciu klasycznego już "koktajlu Yamanaka" Oct3/4, Sox2, Klf4 i c-Myc, za którego odkrycie dr Shinya Yamanaka otrzymał nagrodę. Shinya Yamanaka otrzymał Nagrodę Nobla w 2012 roku (Takanashi, 2007; 2009), oraz w celu scharakteryzowania ogólnych właściwości iPSC, profili ekspresji miRNA i potencjału różnicowania (Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013).
Fibroblasty skórne są odpowiedzialne za produkcję macierzy zewnątrzkomórkowej tworzącej tkankę łączną skóry i odgrywają kluczową rolę podczas gojenia się ran. HDF stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów fizjologii komórek i zostały wykorzystane w dziesiątkach publikacji naukowych, szczególnie tych związanych z biologią skóry i badaniami nad przeprogramowaniem/indukowaną pluripotencją. HDF zostały wykorzystane do stworzenia, wraz z ludzkimi synowiocytami, indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) przy użyciu klasycznego już "koktajlu Yamanaka" Oct3/4, Sox2, Klf4 i c-Myc, za którego odkrycie dr Shinya Yamanaka otrzymał nagrodę. Shinya Yamanaka otrzymał Nagrodę Nobla w 2012 roku (Takanashi, 2007; 2009), oraz w celu scharakteryzowania ogólnych właściwości iPSC, profili ekspresji miRNA i potencjału różnicowania (Hayashi, 2010; Ohta, 2011; Koyanagi-Aoi, 2013; Noguchi, 20130; Razak, 2013; Sakurai, 2013; Tanaka, 2013; Yanagida, 2013).
Application
regeneracja po urazie, badania nad tkanką łączną, produkcja lamininy i fibronektyny, macierz zewnątrzkomórkowa, organizacja tkanek, gojenie ran, odpowiedź fibroblastów na czynnik wzrostu
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
- Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w podłożu Fibroblast Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Należy zapoznać się z HDF Culture Protocol.
Other Notes
Fibroblast Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?