Przejdź do
10791
Antipain
>50000 U/mg
Synonim(y):
[(S)-1-Carboxy-2-phenylethyl]carbamoyl-L-arginyl-L-valyl-argininal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
1691,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44N10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
604.70
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-631-0
Beilstein/REAXYS Number:
6837629
MDL number:
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
specific activity
>50000 U/mg
input
general use sample(s)
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43)/t18?,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
SDNYTAYICBFYFH-KTYMLHDXSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of serine/cysteine proteases and some trypsin-like serine proteases. Its action resembles leupeptin; however, its plasmin inhibition is less and its cathepsin A inhibition is more than that observed with leupeptin. Chronic administration can reduce the frequency of chemically induced transformation in BALB/c-/3T3 cells.
Inhibits serine/cysteine proteases and some trypsin-like proteases. Compare activity to that of leupeptin. Used to evaluate the role of proteases in cell transformations. Used to help identify new proteases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Protease inhibitor
1 U corresponds to the amount of inhibitor which reduces the trypsin activity by 1 BAEE-U. (1 BAEE-U is the amount of enzyme which increases the absorbance at 253 nm by 0.001 per minute at pH 7.6 and 25°C; BAEE, Cat. No. 12880, as substrate)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11004646001EI3178220
description
>50000 U/mg
description
crystalline, suitable for cell culture, pkg of 10 mg
description
-
description
Peptidyl arginine aldehyde protease inhibitor produced by actinomycetes.
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
input
general use sample(s)
input
-
input
-
input
general use sample(s)
specific activity
>50000 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)