Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H33NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.46
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1649579
MDL number:
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
white to slightly yellow
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C18H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17(20)19-16-14-15-22-18(16)21/h16H,2-15H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
ZQAYHOXXVBVXPZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone (C14-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes; N-Heptanoyl-DL-homoserine lactone (C7HSL), N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-Decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL), N-Dodecanoyl-DL-homoserine lactone (C12-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
N-Tetradecanoyl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97.0% (HPLC) | description - |
| form powder | form powder with small lumps | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white to slightly yellow | color white to faintly beige | color white to faint beige | color - |
| application(s) cell analysis | application(s) detection | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?