Przejdź do
11189
L-Aspartic acid
≥99.5% (T), BioUltra
Synonim(y):
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
1050,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1582,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Aspartic acid, BioUltra, ≥99.5% (T)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
color
white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.20, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
General description
Aspartic acid (Asp) is a non-essential amino acid. It makes up to 5% of the amino acids in a protein. The GAC and GAU codons encode Asp. This is a chiral molecule and occurs in two enantiomers namely L-Asp and D-Asp.
Application
L-Aspartic acid has been used:
  • as a metabolite to study the enzyme–metabolite interactions in the central metabolism of Escherichia coli by nuclear magnetic resonance (NMR)
  • in transmission electron microscopy
  • as a component of complete media for culturing Yeast strain
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
L-Aspartic acid is associated with protein biosynthesis (proteinogenic) and neurotransmission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7219PHR1104PHL80666
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
phyproof® Reference Substance
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99.5% (T)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
cation traces
Sr: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
optical activity
[α]20/D +24.7±1°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)