Przejdź do
113PR-500
Zdefiniowana pożywka bez surowicy dla komórek śródbłonka bez czerwieni fenolowej (500 ml)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Do utrzymywania monowarstwy komórek śródbłonka w 100% konfluentnej hodowli. Nie zawiera VEGF, FGF, PDGF. Jest uzupełniony określonymi składnikami, aby umożliwić badania metabolizmu i czynników wzrostu bez ingerencji czynników zewnętrznych.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)