Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 703,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3N5O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.11
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-992-2
Beilstein/REAXYS Number:
10424
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
SMILES string
O.O=C1NC(=O)c2[nH]nnc2N1
InChI
1S/C4H3N5O2.H2O/c10-3-1-2(8-9-7-1)5-4(11)6-3;/h(H3,5,6,7,8,9,10,11);1H2
InChI key
VKEGPGRANAWNIN-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Azaxanthine monohydrate has been used to determine the crystal and molecular structure of 1,3-dimethyl-8-azaxanthine (HDAX) monohydrate by X-ray diffraction.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?