Przejdź do
11615
Azo-Casein sodium salt
lyophilized
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32150313
biological source
bovine
assay
98.0-102.0% NaOH basis (1 M, titration)
form
fibers
quality
lyophilized
technique(s)
electrophoresis: suitable
solubility
H2O: easily soluble
Application
Literature see 11610 Azo-Casein
Other Notes
Sales restrictions may apply
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)