Przejdź do
11702
Bacitracin
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Synonim(y):
Altracin, Bacitracin A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H103N17O16S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1422.69
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51282002
EC Number:
215-786-2
MDL number:
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥65 IU/mg
color
white to pale buff
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N1[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N[C@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C3CSC(=N3)C(N)C(C)CC)[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](CCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H](Cc4ccccc4)C1=O
InChI
1S/C66H103N17O16S/c1-9-35(6)52(69)66-81-48(32-100-66)63(97)76-43(26-34(4)5)59(93)74-42(22-23-50(85)86)58(92)83-53(36(7)10-2)64(98)75-40-20-15-16-25-71-55(89)46(29-49(68)84)78-62(96)47(30-51(87)88)79-61(95)45(28-39-31-70-33-72-39)77-60(94)44(27-38-18-13-12-14-19-38)80-65(99)54(37(8)11-3)82-57(91)41(21-17-24-67)73-56(40)90/h12-14,18-19,31,33-37,40-48,52-54H,9-11,15-17,20-30,32,67,69H2,1-8H3,(H2,68,84)(H,70,72)(H,71,89)(H,73,90)(H,74,93)(H,75,98)(H,76,97)(H,77,94)(H,78,96)(H,79,95)(H,80,99)(H,82,91)(H,83,92)(H,85,86)(H,87,88)/t35?,36-,37-,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47+,48?,52?,53-,54-/m0/s1
InChI key
CLKOFPXJLQSYAH-RNHDWVCBSA-N
General description
Chemical structure: peptide
Application
Bacitracin is used to study disruption of bacterial cell wall synthesis at the level of peptidoglycan biosynthesis and isoprenyl metabolism. It is also used to study the biosynthesis of sterols and squalene.
Bacitracin has been used:
  • as a protease inhibitor
  • as a control antibiotic
  • for the calibration in size exclusion chromatography
Biochem/physiol Actions
Bacitracin has been shown to decrease vancomycin-resistant Enterococcus faecium population in intestine.
Bacitracin is a peptide antibiotic.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria.
Mode of Action: Inhibits bacterial cell wall synthesis by inhibiting dephosphorylation of lipid pyrophosphate.
Packaging
5G, 25 G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Moisture sensitive. Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B0125PHR159033114
description
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
description
from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bacitracin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)