Przejdź do
12676
Apigenin 7-O-neohesperidoside
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Rhoifolin, Rhoifoloside
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.52
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
241-335-4
MDL number:
biological source
synthetic
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to light yellow
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)C=C(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-8,10,18,20-30,32-36H,9H2,1H3/t10-,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key
RPMNUQRUHXIGHK-PYXJVEIZSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenin 7-O-neohesperidoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)