This product has a volume of 2.5 mL, as listed in the title description.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 398,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
shelf life
1 yr
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Poly-D-Lysine (PDL) and Laminin solution is ideal for use in the coating protocol for cell culture surfaces. PDL Laminin coating is extensively used for neural cultures. It is known to enhance cell adhesion and cell maturation during in vitro cell culture. Poly-D-Lysine and Laminin solution is prepared in phosphate-buffered saline and sterile filtered. It is used to coat tissue culture ware to culture surface ratio of 0.25 ml/cm2. Tissue culture ware is coated at room temperature for one hour and carefully aspirate the solution. After wash two times with PBS, coated tissue culture ware may be used immediately or air-dried and stored at 4oC for up to one week.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
what volume is this item