Przejdź do
12827
Sodium benzoxazole-2-sulfonate
purum p.a., derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzoxazole-2-sulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4NNaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (for amines and amino acids by HPLC), purum p.a.
assay
≥95.0% (HPLC)
impurities
≤2% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1nc2ccccc2o1
Other Notes
Derivatizing agent for the UV or fluorometric determination of prim. or sec. amines and amino acids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)