Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 399,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
shelf life
1 yr
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka podstawowa bez suplementu wzrostu
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| shelf life 1 yr | shelf life 6 mo. | shelf life 1 yr | shelf life 1 yr |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?