Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
327,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H2
InChI key
NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Application
- is suitable for use to improve the PCR amplification of GC-rich DNA sequences by reducing the formation of secondary structure caused by GC-rich regions
- is suitable for use as a component of PCR reaction mixture
- is suitable for use in a study to identify yield enhancers of PCR
- has been used to study nitrogen balance and nutrient digestibility in piglets fed diets deficient in methionine and low in compatible osmolytes
- has also been used to compare the effects of pressure on three layered hydrates
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (NT) | description ≥99% | description ≥99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99% | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form powder or crystals | form powder or crystals | form - |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?