Przejdź do
14370
Bilirubin
purum, ≥95.0% (UV)
Synonim(y):
Bile pigment, Hemetoidin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
550,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H36N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-239-7
Beilstein/REAXYS Number:
74376
MDL number:
Assay:
≥95.0% (UV)
Form:
powder
550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥95.0% (UV)
form
powder
ign. residue
≤0.5%
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
General description
Bilirubin, a heme catabolism end-product is produced by the reduction of its metabolic precursor biliverdin by the action of enzyme biliverdin reductase.
Application
Bilirubin has been used as an interfering substance for in vitro interference and stability tests for myoglobin, creatine kinase-MB (CK-MB), and troponin-I. It has also been used as an interfering agent to test the effectiveness of the Heparin Red kit in the detection of various heparins.
Biochem/physiol Actions
Bilirubin is an active oxidative DNA cleaving agent as well as an effective antioxidant agent, a hydroxyl radical quencher. This bile pigment has both antioxidant and toxic properties. It is a natural inhibitor of vascular smooth muscle cell proliferation (VSMCs). It displays anti-inflammatory and anti-proliferative properties when used as a therapeutic agent in lung/vascular diseases. Serum bilirubin concentration slightly above the normal levels have shown a lesser incidence of heart disease. It is a potential therapeutic agent in heart transplantation and T-cell mediated immune disorders.
Well over 99% of total bilirubin is transported as a conjugate with albumin. Abnormally high levels of bilirubin can cause severe neurological damage, but mildly elevated levels are linked to protection from oxidative stress.
Analysis Note
λmax. ∼453 nm, mol. absorption >56100 (chloroform)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99CD5502B41262011
description
purum, ≥95.0% (UV)
description
-
description
≥98% (EmM/453 = 60), powder
description
Principal pigment of bile and one of the major end products of hemoglobin decomposition.
assay
≥95.0% (UV)
assay
-
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bilirubin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it Conjugated Bilirubin or Unconjugated Bilirubin?
    1 answer
    1. This product is the insoluble unconjugated bilirubin; it is not the soluble glucuronide-conjugated form.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?