Przejdź do
14448
2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazole
BioReagent, suitable for scintillation, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
PBBO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-125-2
Beilstein/REAXYS Number:
1222425
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Aby zapytać o ten produkt 14448, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
198-199 °C (lit.)
fluorescence
λem 390 nm in acetonitrile: methanol, λem 425 nm in H2O
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3nc4ccc(cc4o3)-c5ccccc5
InChI
1S/C25H17NO/c1-3-7-18(8-4-1)20-11-13-21(14-12-20)25-26-23-16-15-22(17-24(23)27-25)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
InChI key
WISWLZYHZLVSMO-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilized as a scintillator reagent.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)