Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsize
60 mm × 135 mm
Features and Benefits
With cellulose acetate electrophoresis, you can separate nearly all sample materials that migrate in an electrical field. Apply 0.06 to 0.15 mg of sample mixture per cm application line. Concentrate the mixture to at least 1 mg/ml. Advantages of those strips include:
These strips can also be used for high-voltage electrophoresis, chromatography, and immunodiffusion.
- High porosity of the strip (approx. 80 % free pore volume)
- Isotropic, integral matrix for ideal flow conditions
- Minimal diffusion effect and low adsorption capacity
- Perfect transparency because of the pore system
- Ideal for the non-toxic ATX reagent system
- Virtually unlimited stability at room temperature
- Two identical sides, no need to search for the "right" side
These strips can also be used for high-voltage electrophoresis, chromatography, and immunodiffusion.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?