Przejdź do
16702
(R)-Pantetheine
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
(2R)-2,4-Dihydroxy-N-[3-[(2-mercaptoethyl)amino]-3-oxopropyl]-3,3-dimethylbutanamide, (R)-2,4-Dihydroxy-N-[2-[(2-mercaptoethyl)carbamoyl]ethyl]-3,3-dimethylbutyramide, (D)-(+)-Pantetheine, N-(Pantothenyl)-β-aminoethanethiol, LBF, Lactobacillus bulgaricus factor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.37
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714196
7120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(C)(C)[C@@H](O)C(NCCC(NCCS)=O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4S/c1-11(2,7-14)9(16)10(17)13-4-3-8(15)12-5-6-18/h9,14,16,18H,3-7H2,1-2H3,(H,12,15)(H,13,17)/t9-/m0/s1
InChI key
ZNXZGRMVNNHPCA-VIFPVBQESA-N
Application
  • Structures of carboxylic acid reductase reveal domain dynamics underlying catalysis: This study investigates the structural and dynamic aspects of carboxylic acid reductase enzymes, which are relevant for the conversion processes involving (R)-pantetheine and related compounds (Gahloth et al., 2017).
Biochem/physiol Actions
Metabolite in carbapenem biosynthesis, pantothenate and CoA biosynthesis and biosynthesis of secondary metabolites.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42787685828768928
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥97.0%
description
97%
description
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
97%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
form
solid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D 17±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +122±5°, c = 1% in chloroform
optical activity
[α]22/D +44.0°, c = 5%
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)