Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5690,00 zł 4836,50 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in NaOH
impurities
≤6.0% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].O[C@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m1../s1
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-HWYNEVGZSA-L
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥95% (GC) | description analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| form powder or crystals | form powder | form - | form - |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]/D 8.5±1.5°, c = 1 in NaOH | optical activity - | optical activity [α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH | optical activity - |
| impurities ≤6.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?