Przejdź do
17480
Bromocresol Green sodium salt
suitable for microscopy, ACS reagent
Synonim(y):
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
EC Number:
263-657-4
MDL number:
863,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
mp
230 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Bromocresol green has been used to study the removeal of non-ionic organic pollutants from water via liquid-liquid extraction. Bromocresol green has also been used in a study to examine growth inhibition pattern and lactic acid production in Streptococcus mutans.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
114367B125617470
description
suitable for microscopy, ACS reagent
description
90% (HPLC), ACS reagent, Dye content 90 %
description
crystalline
description
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
225 °C
Sigma-Aldrich Bromocresol Green sodium salt
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Green sodium salt
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)