Przejdź do
18854
Kaempferol 7-O-β -D-glucopyranoside
≥90.0% (HPLC)
Synonim(y):
7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Kaempferol 7-O-glucoside, Populnin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.38
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
68205
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(25)17(27)19(29)21(32-13)30-10-5-11(24)14-12(6-10)31-20(18(28)16(14)26)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17,19,21-25,27-29H,7H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
InChI key
YPWHZCPMOQGCDQ-HMGRVEAOSA-N
Biochem/physiol Actions
A flavonoid glycoside, found in plants such as aspen bark and leaves and poplar buds and bark, contains antimicrobial activities, and investigated for anticancer activities.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)