Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21ClO11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
color
red to dark brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2-c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17+,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
YTMNONATNXDQJF-QSLGVYCOSA-N
Application
Idaein chloride (Cyanidin 3-O-galactoside) is a glycoside derivative of cyanidin, a potent inhibitor of the epidermal growth-factor receptor, used in comparative analysis of anti-EGF activity in cancer cells.
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?