Consult the Butyrate Esterase Test published in the Clinical Microbiology Procedures Handbook. Alternatively, refer to "A Methodology for Detection and Quantification of Esterase Activity" published in Methods in Molecular Biology.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 116,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 356,00 zł |
Informacje o tej pozycji
116,00 zł
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl butyrate, suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE)
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
powder or crystals
mp
90-92 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 312 nm in methanol, λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (Lipase)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H14O4/c1-3-4-13(15)17-10-5-6-11-9(2)7-14(16)18-12(11)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
WKPUJZVCZXWKCK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE) | description suitable for fluorescence, ≥95% (HPCE) | description ≥95% (GC) | description phosphatase substrate |
| assay ≥95% (HPCE) | assay ≥95% (HPCE) | assay ≥95% (GC) | assay ≥98% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - |
| solubility DMF: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, chloroform: soluble, 2-methoxyethanol: soluble | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I am looking for a general esterase activity protocol using 4-Methylumbelliferyl butyrate as a substrate.