Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Escherichia coli
Quality Segment
mol wt
Mr ~31800
concentration
≥90%
storage temp.
−20°C
General description
Protein G is a small globular cell surface protein produced by Streptococcus sp. It is composed of two or three nearly identical domains of 55 amino acids each. It binds to Fc fragment of IgG from many species with high affinity. It does not recognize IgM, IgA, IgE or serum albumin.
Physical form
lyophilized powder in PBS, pH 7.4
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description from Escherichia coli, ≥90% | description recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein | description aqueous glycerol solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| mol wt Mr ~31800 | mol wt 11.7 kDa | mol wt ~374 kDa |
| concentration ≥90% | concentration - | concentration ≥2 unit/μL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?