Przejdź do
2023
Koncentrat wątroby
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
221,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
846,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
bovine
221,00 zł
Cena katalogowa260,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
technique(s)
tissue processing: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Selectively soluble components of liver extracts were used in early nutritional studies of essential micronutrients.
Other Notes
Komercyjnie suszony ekstrakt z wątroby zawierający czynniki B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9019051280B8381
description
-
description
≥95% (GE)
description
BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
description
bile acid mixture
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable, transfection: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
biological source
bovine
biological source
human plasma
biological source
Porcine
biological source
bovine
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)