Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP77, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
6
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP77, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (205R-24), vial of 0.5 mL concentrate (205R-25), bottle of 1.0 mL predilute (205R-27), vial of 1.0 mL concentrate (205R-26), bottle of 7.0 mL predilute (205R-28)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:0-1:0
isotype
IgG
control
lymph node, tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... CD5(921)
General description
Anty-CD5 jest markerem komórek T, który reaguje również z szeregiem nowotworowych komórek B, np. przewlekłą białaczką limfocytową/chłoniakiem z małych limfocytów (CLL/SLL), chłoniakiem z komórek płaszcza i podzbiorem (~10%) rozlanego chłoniaka z dużych komórek B. Nieprawidłowa ekspresja CD5 jest przydatna w identyfikacji dojrzałych nowotworów komórek T. Wykrywanie anty-CD5 jest diagnostyczne w CLL/SLL w ramach panelu innych markerów komórek B, zwłaszcza takiego, który obejmuje anty-CD23. Anty-CD5 jest również bardzo przydatne w różnicowaniu dojrzałych nowotworów złośliwych małych komórek limfoidalnych. Ponadto, anty-CD5 może być stosowany w odróżnianiu raka grasicy (+) od grasiczaka (-). Anty-CD5 nie reaguje z granulocytami ani monocytami.
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla twojej partii produktu i formatu Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Pozytywne szkiełka kontrolne CD5, nr produktu 205S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?