Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Aby zapytać o ten produkt 21054, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
algae (brown)
Quality Segment
form
powder
ign. residue
~33% (as SO4)
loss
~10% loss on drying
color
light gray
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)[C@@H]1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]2O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)O)C(=O)[O-])C(=O)O)O)O)O
InChI
1S/C18H26O19.Ca/c19-1-2(20)10(13(26)27)36-17(6(1)24)35-9-4(22)7(25)18(37-12(9)15(30)31)34-8-3(21)5(23)16(32)33-11(8)14(28)29;/h1-12,16-25,32H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);/q;+2/p-2/t1-,2-,3+,4+,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,16+,17+,18+;/m0./s1
InChI key
OKHHGHGGPDJQHR-YMOPUZKJSA-L
Application
Alginate, a colloidal polyuronic acid structural molecule capable of gelation, is used in the preparation of colloidal biodegradable structures such as gels, biofilms, beads, nanoparticles, and microcapsules suitable for applications that range from gel based separation technologies to drug delivery and cell preservation.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?