Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
7
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (211A-14), vial of 0.5 mL concentrate (211A-15), bottle of 1.0 mL predilute (211A-17), vial of 1.0 mL concentrate (211A-16), bottle of 7.0 mL predilute (211A-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
pituitary
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Anti-TSH is a useful marker in classification of pituitary tumors and the study of pituitary disease. It reacts with TSH-producing cells (thyrotrophs).
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
TSH Positive Control Slides, Product No. 211S, are available for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections).
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?