Merck
211F-500
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka bez FBS (500 ml)
Synonim(y):
Pożywka do hodowli komórek śródbłonka
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Gotowe do użycia nośniki typu "wszystko w jednym
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka bez FBS (500 ml) to gotowa do użycia pożywka typu "wszystko w jednym". Kompletna pożywka Growth Medium jest zoptymalizowana i najlepiej nadaje się do angiogenezy i innych badań fizjologicznych.
Application
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka bez FBS (500 ml) jest stosowana do hodowli ludzkich komórek śródbłonka aorty i ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej.
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)