Przejdź do
21236
Calcium D-saccharate tetrahydrate
98.5-102% (KT)
Synonim(y):
D-Glucaric acid calcium salt, D-Saccharic acid calcium salt, Calcium D-glucarate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8CaO8 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.26
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-334-1
Beilstein/REAXYS Number:
3821334
MDL number:
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98.5-102% (KT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +20.5±2°, c = 6% in 5 M HCl
color
white
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChI key
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
Application
D-Saccharate (D-glucaric acid) is used to study its potential chemopreventive properties and anti-oxidative properties at the level of peroxynitrite-induced damages.
Biochem/physiol Actions
Calcium glucarate is a constituent of many fruits (apples, citrus fruits) and cruciferous vegetables. Inhibits β-glucuronidase, a phase II enzyme that is elevated in some hormone-dependent cancers of the breast, prostate, and colon.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1087202S4140G6626
description
98.5-102% (KT)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (GC)
description
>98% (TLC)
assay
98.5-102% (KT)
assay
-
assay
≥98% (GC)
assay
>98% (TLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
white
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)