Przejdź do
21605
Patent blue V sodium salt
suitable for microscopy
Synonim(y):
Acid blue 3 sodium salt, Food Blue 5 sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H31N2NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.66
EC Number:
243-654-4
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
42051
Beilstein/REAXYS Number:
4108121
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
5 — 10% Na basis
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue to very dark blue
pH range
4.0-6.0
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1200 at 630-640 nm in water, ≥50 at 405-415 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(=C2/C=CC(\C=C2)=[N+](\CC)CC)c3cc(O)c(cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H32N2O7S2.Na/c1-5-28(6-2)21-13-9-19(10-14-21)27(20-11-15-22(16-12-20)29(7-3)8-4)23-17-24(30)26(38(34,35)36)18-25(23)37(31,32)33;/h9-18H,5-8H2,1-4H3,(H2-,30,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1
InChI key
PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
General description
Patent Blue V sodium salt, also called as Sulfan Blue. is a disulfonated diaminotriphenylmethane dye with a hydrophilic anion and an aromatic system. It is orange under acid conditions and blue in alkali.
Application
Patent blue V sodium salt has been used as a stain in pharmacology.
Patent Blue V sodium salt has been used as a stain in pharmacology.It is a biological stain used for the demonstration of hemoglobin. Its applications are also seen in the field of biology and medicine where it′s used as a physiological tracer, to study the movement of fluid within the kidney. Patent Blue V is useful as a marker dye in oncological surgeries for accurate and complete excision of lymph nodes. It is also used as a food color.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1982187635774748
description
suitable for microscopy
description
Dye content 50 %
description
suitable for microscopy
description
analytical standard
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
color
blue to very dark blue
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)