Przejdź do
21685
ATX Tris buffer
ready-to-use solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3535773
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Packaging
6 bottles for the preparation of 1 L ready-to-use solution (each)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the concentration of Tris in a ready-to-use ATX-tris buffer (cat no 21685 Fluka)?
    1 answer
    1. The concentration of Tris buffer is considered proprietary.