Przejdź do
21955
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H25N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.52
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8739319
eCl@ss:
32160701
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥70% (coupling to amines)
form
powder
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 543 nm; λem 576 nm in methanol, λex 554 nm; λem 584 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)N(C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-21-23(14-17)37-24-15-18(31(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(13-19(20)28(36)38-29)27(35)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI key
CXYYHBMOVJJZTD-UHFFFAOYSA-N
Application
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester (TMR-SE) is used as an amine coupling reagent to form 5(6)-carboxytetramethylrhodamine (TMR) derivatized compounds such as proteins and drugs.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Rhodamine derived label for amine modification and protein conjugation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
889975304821953
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (sum of isomers, HPCE)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 554 nm; λem 584 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0, λex 543 nm; λem 576 nm in methanol
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 578 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
DMF: 2 mg/mL, clear, acetonitrile: soluble
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥70% (coupling to amines)
assay
-
assay
-
assay
≥85% (sum of isomers, HPCE)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)