Przejdź do
22244
Ceramide from bovine spinal cord
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Bovine Spinal Cord Ceramide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MDL number:
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine spinal cord
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
impurities
α-hydroxy fatty acids
solubility
chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Ceramide is used to investigate effects on programmed cell death (apoptosis) and insulin signaling.
Biochem/physiol Actions
Ceramide is a minor component of cell membranes. Activates atypical protein kinase C (e.g., PKCzeta) .
Preparation Note
from cerebrosides by a modification of the procedure by H.E. Carter et al., J. Lipid Res. 2, 228 (1961)
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4832567706C2137
description
≥98.0% (TLC)
description
~95%
description
Contains primarily nervonic and stearic acids.
description
≥99%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
~95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
biological source
bovine spinal cord
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
solubility
chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
acetic acid: 5 mg/mL, chloroform: 5 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)