Przejdź do
237R-2
Her2/Neu (EP3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
EP3, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Aby zapytać o ten produkt 237R-2, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP3, monoclonal
manufacturer/tradename
Cell Marque®
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)