Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
description
Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Animal-component free, Chemically defined, dry powder, suitable for cell culture | description Animal-component free, without L-glutamine, without phenol red, liquid, suitable for cell culture | description without L-Glutamine, without Phenol Red, without Sodium Bicarbonate |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form dry powder | form liquid | form dry powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| description for research or for further manufacturing use, Animal-component-free, low protein | description Animal-component-free, low protein, for research or for further manufacturing use | description for research or for further manufacturing use, Animal-component-free, low protein |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® EBx PRO-II Serum-Free Media
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4 + 77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?