Przejdź do
26732
Cholesterol
from lanolin, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
biological source
lanolin
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.), 148-150 °C
solubility
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Major component of all biological membranes; ~25% of total brain lipid is cholesterol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cholesterol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)