Przejdź do
27042
Chondroitin 4-sulfate sodium salt from bovine trachea
mixture of isomers, main component: chondroitin 4-sulfate
Synonim(y):
CSA, Chondroitin sulfate A sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 27042, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine trachea
form
powder
optical activity
[α]20/D −25±5°, c = 1% in H2O
impurities
≤10% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly turbid, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(/c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
Application
Chondroitin, a glucosaminoglycan (GAG), is a polysaccharide chain of alternating units of N-acetylgalactosamine (GalNAc) and glucuronic acid (GlcA) that can be sulfated on the either or both GalNAc and GlcA units. Chondroitin and its sulfates are frequently attached to proteins to form proteoglycans.
Other Notes
Sales restrictions may apply
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)