Przejdź do
27668
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for quantitative collagenase determination
Synonim(y):
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.53
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Collagenase Chromophore Substrate Test Substance, BioReagent, For quantitative collagenase determination
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
InChI key
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
276672767327674
description
BioReagent, For quantitative collagenase determination
description
for use at 320 nm
description
BioReagent, For quantitative collagenase determination
description
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)