Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Produkt 2853 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.1%
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
Application
Used as a counterstain in Sigma Procedure 285 for Fetal Hemoglobin.
Other Notes
Eosin B, 0.1%, aqueous solution. Sodium azide, 0.1% added as preservative
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?