Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EP151, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Aby zapytać o ten produkt 289R-2, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP151, monoclonal
description
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
bottle of 1.0 mL predilute (289R-27), bottle of 7.0 mL predilute (289R-28), vial of 0.1 mL concentrate (289R-24), vial of 0.5 mL concentrate (289R-25), vial of 1.0 mL concentrate (289R-26)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... MPO(4353)
General description
Przeciwciało przeciw mieloperoksydazie wykrywa granulocyty i monocyty we krwi oraz prekursory granulocytów w szpiku kostnym. Przeciwciało to może wykrywać populacje komórek mieloidalnych w szpiku kostnym, jak również w innych miejscach.1-8
Physical form
Roztwór w buforze Tris, pH 7,3-7,7, z 1% BSA i <0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Pobierz IFU specyficzne dla twojej partii produktu i formatu Uwaga: Wymaga to kodu klucza, który można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie produktu.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Szkiełka kontroli pozytywnej mieloperoksydazy, nr produktu 289S, są dostępne do immunohistochemii (utrwalone w formalinie skrawki zatopione w parafinie).
W celu uzyskania pomocy technicznej prosimy o kontakt: 800-665-7284 lub e-mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?