Przejdź do
297445
Potassium cyanide-14C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K14CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 297445, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
extent of labeling
10-15 mCi per mmol
Quality Segment
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K][14CH2]C#N
InChI
1S/C2H2N.K/c1-2-3;/h1H2;/i1+2;
InChI key
IJAJWWZKTPVZIH-DEQYMQKBSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)