Przejdź do
30058
Lipase Substrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-(glutaric acid 6-methylresorufin ester)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
513,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H69NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
752.03
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: soluble (10mg/mL)
fluorescence
λex 529 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C(C)=C3Oc2c1)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-37-27-28-39-42(33-37)54-45-36(3)41(47)30-29-40(45)46-39/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
InChI key
FYOMYGYHAZESGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipase substrate (1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-(glutaric,acid 6-methylresorufin) ester, DGGR) is a chromogenic substrate for lipases. It is used in colorimetric methods to measure lipase activity. This substrate produces a red-purple compound, methylresorufin, upon digestion by the lipase enzyme.
Application
Lipase Substrate is used as substrate in a high‑throughput screening assay to measure the lipase activity in response to lipstatin production
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D781662314SCP0097
description
≥95% (HPLC)
description
lipase substrate
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
solubility
ethanol: soluble (10mg/mL)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
liquid
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 529 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.4
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)