Przejdź do
302-05A
Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy płucnej: HPAEC, dorosłe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human pulmonary artery (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
diabetes; cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human pulmonary artery (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
HPAEC stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym powikłań związanych z cukrzycą, mechanizmów dysfunkcji śródbłonka spowodowanych środowiskiem, stresem oksydacyjnym, niedotlenieniem i stanem zapalnym, a także sposobu działania różnych związków naturalnych i kandydatów na leki.
Application
funkcja układu sercowo-naczyniowego, badania przesiewowe kandydatów na leki, angiogeneza, funkcja rozszerzająca naczynia krwionośne, transport odtlenowanej krwi z serca do płuc
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 15 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z HPAEC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C14024C12241C12242
description
-
description
1 million cells per pellet
description
500,000 cryopreserved cells
description
500,000 proliferating cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
growth mode
Adherent
growth mode
-
growth mode
-
growth mode
-
biological source
human pulmonary artery (normal)
biological source
human pulmonary artery
biological source
human pulmonary artery
biological source
human pulmonary artery
morphology
Endothelial
morphology
(endothelial)
morphology
( endothelial)
morphology
( endothelial)
karyotype
2n = 46
karyotype
-
karyotype
-
karyotype
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)