Informacje o tej pozycji
Form:
powder or crystals
Assay:
≥95% (GE)
Biological source:
bovine heart
biological source
bovine heart
assay
≥95% (GE)
form
powder or crystals
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
≤5% cytochrome c reduced
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, dark red-brown
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYCS(510767)
Preparation Note
Prepared by a procedure using TCA.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrome c from bovine heart
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?