Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 700 nm
fluorescence
λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid: 692 nm ± 3 nm)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPCE) | description suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to amine, HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 681 nm; λem 714 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence λex 681 nm; λem 713 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
| assay ≥90.0% (HPCE) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (coupling to amine, HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line - | product line BioReagent |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?