Przejdź do
306A-05A
Fibroblasty ludzkiego serca, przedsionek, dorosły (5x10^5)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
frozen liquid
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)