Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4500,00 zł
description
anionic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
mol wt
average mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% cholic acid (TLC), ≤6.1% water
pH
7.5-9.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
2-6
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.08
HLB
16
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.0% (NT) | description BioXtra, ≥99.0% (titration) | description BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT) | description - |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥98.0% (dry matter, NT) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| aggregation number 3-12 | aggregation number - | aggregation number 3-12 | aggregation number 3-12 |
| impurities ≤0.5% cholic acid (TLC), insoluble matter, passes filter test, ≤6.1% water | impurities Insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% Cholic acid | impurities ≤6% water, ≤1% cholic acid (HPLC) | impurities - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| CMC 2-6 | CMC - | CMC 2-6 mM (20-25°C) | CMC 2-6 mM (20-25°C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?